Tlačiť
2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10903-1KG OR10903-250G OR10903-50G
APOSOR10903-1KGEA 223.02 EUR
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-250G APOSOR10903-50G
2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 143…145 °C/30mmHg
Teplota tavenia: 62…64 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010127
Číslo CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
OSN: 3261
ADR: 8,II