Tlačiť
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-aminophenylacetate, Ethyl (4-aminophenyl)acetate
OR10871-100G OR10871-25G
APOSOR10871-100GEA 179.05 EUR
APOSOR10871-100G APOSOR10871-25G
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Mw: 179.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017569
Číslo CAS: 5438-70-0