Tlačiť
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Ethoxyphenylazo)-1,3-phenylenediamine Monohydrochloride, Ethoxy Red, 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine
OR10870-10G OR10870-1G OR10870-5G
APOSOR10870-10GEA 257.52 EUR
APOSOR10870-10G APOSOR10870-1G APOSOR10870-5G
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₆N₄O
Teplota tavenia: 215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042023
Číslo CAS: 2313-87-3
EINECS: 219-010-3