Tlačiť
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10864-1G OR10864-500MG
APOSOR10864-1GEA 205.49 EUR
APOSOR10864-1G APOSOR10864-500MG
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₃
Mw: 208.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411197
Číslo CAS: 91880-51-2