Tlačiť
4-Chloro-2-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 93.06 EUR
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Chloro-2-iodoaniline
4-Chloro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅ClIN
Teplota tavenia: 39…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863737
Číslo CAS: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III