Tlačiť
Tri(2-furyl)phosphine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10819-1G OR10819-250MG
APOSOR10819-1GEA 41.72 EUR
APOSOR10819-1G APOSOR10819-250MG
Tri(2-furyl)phosphine
Tri(2-furyl)phosphine
Vzorec: C₁₂H₉O₃P
Teplota varu: 136 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 59…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151857
Číslo CAS: 5518-52-5