Tlačiť
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: p-Xylylenediphosphonic Acid Tetraethyl Ester, p-Bis(diethylphosphono)xylene
OR10800-5G OR10800-100G OR10800-25G
APOSOR10800-5GEA 122.74 EUR
APOSOR10800-5G APOSOR10800-100G APOSOR10800-25G
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate
Vzorec: C₁₆H₂₈O₆P₂
Teplota varu: 220 °C/7mmHg
Teplota tavenia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671576
Číslo CAS: 4546-04-7
EINECS: 224-902-0