Tlačiť
Methylenediphosphonic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Medronic acid
OR10789-1G OR10789-5G
APOSOR10789-1GEA 31.57 EUR
APOSOR10789-1G APOSOR10789-5G
Methylenediphosphonic acid 98%
Methylenediphosphonic acid
Vzorec: CH₆O₆P₂
Teplota tavenia: 197…204 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002139
Číslo CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
OSN: 3261
ADR: 8,III