Methylenediphosphonic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Medronic acid
OR10789-1G
OR10789-5G
APOSOR10789-1GEA
31.57
EUR
APOSOR10789-1G
APOSOR10789-5G
Methylenediphosphonic acid 98%
Methylenediphosphonic acid
Vzorec:
CH₆O₆P₂ Teplota tavenia: 197…204 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00002139 Číslo CAS: 1984-15-2 EINECS: 217-851-0 OSN: 3261 ADR: 8,III |