Tlačiť
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10786-1G OR10786-5G
APOSOR10786-1GEA 132.77 EUR
APOSOR10786-1G APOSOR10786-5G
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Vzorec: C₈H₁₁O₃P
Teplota tavenia: 194…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 18945-65-8
OSN: 3261
ADR: 8 III