Tlačiť
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl (2-oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
OR10775-1G OR10775-5G
APOSOR10775-1GEA 104.55 EUR
APOSOR10775-1G APOSOR10775-5G
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Vzorec: C₁₂H₁₇O₄P
Mw: 256.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093040
Číslo CAS: 41162-19-0