Tlačiť
2-Bromoindene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1077-100G OR1077-25G OR1077-500G
APOSOR1077-100GEA 142 EUR
APOSOR1077-100G APOSOR1077-25G APOSOR1077-500G
2-Bromoindene
2-Bromoindene
Vzorec: C₉H₇Br
Teplota varu: 127 °C/23,3mmHg
Teplota tavenia: 35…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797863
Číslo CAS: 10485-09-3