Tlačiť
2-Bromo-p-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
OR1073-100G OR1073-25G
APOSOR1073-100GEA 49.74 EUR
APOSOR1073-100G APOSOR1073-25G
2-Bromo-p-toluidine
2-Bromo-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 120…122 °C/30mmHg
Teplota tavenia: 14…16 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007635
Číslo CAS: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
OSN: 2810
ADR: 6.1,III