Tlačiť
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 44.93 EUR
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
Teplota varu: 232…235 °C
Teplota tavenia: 47…49 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002166
Číslo CAS: 3964-56-5