Tlačiť
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR10712-1G OR10712-25G OR10712-5G
APOSOR10712-1GEA 24.95 EUR
APOSOR10712-1G APOSOR10712-25G APOSOR10712-5G
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Vzorec: C₇H₆BrNO
Teplota tavenia: 192…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052182
Číslo CAS: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6