Tlačiť
4-Bromo-o-xylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1,2-dimethylbenzene
OR1071-25G OR1071-100G
APOSOR1071-25GEA 33.13 EUR
APOSOR1071-25G APOSOR1071-100G
4-Bromo-o-xylene
4-Bromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Mw: 185.06
Teplota varu: 214…215 °C
Hustota: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000086
Číslo CAS: 583-71-1
EINECS: 209-518-3