Tlačiť
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10692-100G OR10692-25G
APOSOR10692-100GEA 481.75 EUR
APOSOR10692-100G APOSOR10692-25G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Vzorec: C₆H₁₄BrO₃P
Teplota varu: 98…100 °C/1mmHg
Hustota: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000239
Číslo CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3