Tlačiť
4-tert-Butylthiophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 107.9 EUR
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Vzorec: C₁₀H₁₄S
Teplota varu: 238 °C
Teplota tavenia: –11 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00022067
Číslo CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6