Tlačiť
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Benzenediphosphonic acid
OR10672-1G OR10672-250MG
APOSOR10672-1GEA 132.77 EUR
APOSOR10672-1G APOSOR10672-250MG
1,4-Phenylenediphosphonic acid
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Vzorec: C₆H₈O₆P₂
Teplota tavenia: >260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00475582
Číslo CAS: 880-68-2
OSN: 3261
ADR: 8,III