Tlačiť
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10663-1G OR10663-5G
APOSOR10663-1GEA 53.27 EUR
APOSOR10663-1G APOSOR10663-5G
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₀H₂₀BrOP
Mw: 387.2500 g/mol
Teplota tavenia: 230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075442
Číslo CAS: 33670-32-5