Tlačiť
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10662-50G OR10662-1KG OR10662-250G
APOSOR10662-50GEA 24.95 EUR
APOSOR10662-50G APOSOR10662-1KG APOSOR10662-250G
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec: C₂₁H₂₀ClO₂P
Mw: 370.82 g/mol
Teplota tavenia: 155 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050199
Číslo CAS: 2181-97-7