Tlačiť
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-(tert-butyl)benzene, 2-(3-Bromophenyl)-2-methylpropane
OR1066-100G OR1066-25G OR1066-5G
APOSOR1066-100GEA 347.77 EUR
APOSOR1066-100G APOSOR1066-25G APOSOR1066-5G
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
3-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Teplota varu: 95…98 °C/10mmHg
Hustota: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234661
Číslo CAS: 3972-64-3