Tlačiť
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl triphenylphosphoranylidene-acetate, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, Ethoxycarbonylmethylene-triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
OR10645-100G OR10645-25G OR10645-500G
APOSOR10645-100GEA 33.17 EUR
APOSOR10645-100G APOSOR10645-25G APOSOR10645-500G
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Vzorec: C₂₂H₂₁O₂P
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009183
Číslo CAS: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7