Tlačiť
4-Bromanilin 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10617-100G OR10617-25G
APOSOR10617-100GEA 89.85 EUR
APOSOR10617-100G APOSOR10617-25G
4-Bromanilin 98%
4-Bromanilin
Vzorec: C₆H₆BrN
Teplota varu: 222…224 °C
Teplota tavenia: 56…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007822
Číslo CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III