Tlačiť
1,3-Dibromo-2-propanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1061-1G OR1061-25G OR1061-5G
APOSOR1061-1GEA 33.17 EUR
APOSOR1061-1G APOSOR1061-25G APOSOR1061-5G
1,3-Dibromo-2-propanol
1,3-Dibromo-2-propanol
Vzorec: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
Teplota varu: 215 °C
Hustota: 2,136 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000216
Číslo CAS: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III