Tlačiť
2-Amino-6-chloropurine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
OR10600-100G OR10600-25G OR10600-500G
APOSOR10600-100GEA 36.45 EUR
APOSOR10600-100G APOSOR10600-25G APOSOR10600-500G
2-Amino-6-chloropurine 99%
2-Amino-6-chloropurine
Vzorec: C₅H₄ClN₅
Mw: 169.57
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075252
Číslo CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7