Tlačiť
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
OR10596-5G OR10596-10G OR10596-25G
APOSOR10596-5GEA 24.91 EUR
APOSOR10596-5G APOSOR10596-10G APOSOR10596-25G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₂₃H₁₈N₂O
Mw: 338.41 g/mol
Teplota tavenia: 187…192 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179554
Číslo CAS: 33016-47-6