Tlačiť
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
OR10587-25G OR10587-5G OR10587-100G
APOSOR10587-25GEA 36.5 EUR
APOSOR10587-25G APOSOR10587-5G APOSOR10587-100G
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Teplota tavenia: 87…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031016
Číslo CAS: 5337-03-1