Tlačiť
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tetrahydropyranyl-4-acetic acid
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 24.95 EUR
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota tavenia: 60…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631204
Číslo CAS: 85064-61-5