Tlačiť
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR10584-1G OR10584-5G
APOSOR10584-1GEA 113.12 EUR
APOSOR10584-1G APOSOR10584-5G
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄BNO₃
Mw: 219.05 g/mol
Teplota tavenia: 136…140 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03411950
Číslo CAS: 389621-81-2