Tlačiť
4-Nitrophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
OR10572-1G OR10572-5G OR10572-25G
APOSOR10572-1GEA 24.91 EUR
APOSOR10572-1G APOSOR10572-5G APOSOR10572-25G
4-Nitrophenylboronic acid
4-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
Mw: 166.93
Teplota tavenia: 285…290 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161360
Číslo CAS: 24067-17-2