Tlačiť
2-Nitrophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10570-25G OR10570-5G OR10570-100G
APOSOR10570-25GEA 46.13 EUR
APOSOR10570-25G APOSOR10570-5G APOSOR10570-100G
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
Teplota tavenia: 155…160 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00161358
Číslo CAS: 5570-19-4