Tlačiť
3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10567-25G OR10567-5G
APOSOR10567-25GEA 99.48 EUR
APOSOR10567-25G APOSOR10567-5G
3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
3-(Methylthio)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂S
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01319105
Číslo CAS: 128312-11-8