Tlačiť
2-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10566-100G OR10566-25G
APOSOR10566-100GEA 343.76 EUR
APOSOR10566-100G APOSOR10566-25G
2-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
2-(Methylthio)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂S
Teplota tavenia: 77…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318165
Číslo CAS: 168618-42-6