Tlačiť
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR10565-1G OR10565-5G
APOSOR10565-1GEA 26.52 EUR
APOSOR10565-1G APOSOR10565-5G
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₄S
Mw: 200.02 g/mol
Teplota tavenia: 102…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092935
Číslo CAS: 373384-18-0