Tlačiť
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-(Methylsulphonamido)phenyl)boronic acid
OR10560-1G OR10560-5G
APOSOR10560-1GEA 104.55 EUR
APOSOR10560-1G APOSOR10560-5G
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₄S
Mw: 215.03 g/mol
Teplota tavenia: 116…120 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02179471
Číslo CAS: 756520-78-2