Tlačiť
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10555-1G OR10555-5G
APOSOR10555-1GEA 24.91 EUR
APOSOR10555-1G APOSOR10555-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BNO₃
Mw: 178.98 g/mol
Teplota tavenia: 200…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788427
Číslo CAS: 121177-82-0