Tlačiť
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR10552-100G OR10552-25G OR10552-500G
APOSOR10552-100GEA 164.46 EUR
APOSOR10552-100G APOSOR10552-25G APOSOR10552-500G
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 196,8 °C
Teplota tavenia: –33 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075170
Číslo CAS: 110238-91-0