Tlačiť
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl Oxindole-5-carboxylate
OR10550-100MG OR10550-1G
APOSOR10550-100MGEA 24.95 EUR
APOSOR10550-100MG APOSOR10550-1G
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Methyl oxindole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Teplota tavenia: 192…199 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02179600
Číslo CAS: 199328-10-4