Tlačiť
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-5-nitrobenzeneboronic acid
OR10548-1G OR10548-5G
APOSOR10548-1GEA 101.48 EUR
APOSOR10548-1G APOSOR10548-5G
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₄
Teplota tavenia: 60…66 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00757435
Číslo CAS: 100960-11-0