Tlačiť
Methyl indole-7-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 1H-indole-7-carboxylate
OR10545-25G OR10545-5G
APOSOR10545-25GEA 113.12 EUR
APOSOR10545-25G APOSOR10545-5G
Methyl indole-7-carboxylate 97%
Methyl indole-7-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota tavenia: 47…48 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00211064
Číslo CAS: 93247-78-0