Tlačiť
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
OR10541-1G OR10541-250MG OR10541-5G
APOSOR10541-1GEA 86.24 EUR
APOSOR10541-1G APOSOR10541-250MG APOSOR10541-5G
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 94…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863421
Číslo CAS: 20485-43-2