Tlačiť
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10536-5G OR10536-1G
APOSOR10536-5GEA 28.24 EUR
APOSOR10536-5G APOSOR10536-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179.97 g/mol
Teplota tavenia: 205…208 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093046
Číslo CAS: 99769-19-4