Tlačiť
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10535-1G OR10535-250MG OR10535-5G
APOSOR10535-1GEA 28.24 EUR
APOSOR10535-1G APOSOR10535-250MG APOSOR10535-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179.97 g/mol
Teplota tavenia: 90…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179452
Číslo CAS: 374538-03-1