Tlačiť
2-Isopropylphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid
OR10522-1G OR10522-5G OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA 24.91 EUR
APOSOR10522-1G APOSOR10522-5G APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronic acid
2-Isopropylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
Mw: 164.01 g/mol
Teplota tavenia: 74…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411937
Číslo CAS: 89787-12-2