Tlačiť
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
OR10511-1G OR10511-5G OR10511-10G
APOSOR10511-1GEA 28.28 EUR
APOSOR10511-1G APOSOR10511-5G APOSOR10511-10G
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
4-Iodo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅IN₂
Teplota tavenia: 51…54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01632214
Číslo CAS: 71759-87-0