Tlačiť
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
OR10505-25G OR10505-5G OR10505-100G
APOSOR10505-25GEA 39.79 EUR
APOSOR10505-25G APOSOR10505-5G APOSOR10505-100G
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
4-Hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₃
Mw: 137.93
Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074628
Číslo CAS: 71597-85-8