Tlačiť
2-Hydroxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
OR10503-25G OR10503-5G OR10503-100G
APOSOR10503-25GEA 68.1 EUR
APOSOR10503-25G APOSOR10503-5G APOSOR10503-100G
2-Hydroxyphenylboronic acid
2-Hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₃
Mw: 137.93
Teplota tavenia: 185 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074581
Číslo CAS: 89466-08-0