Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR10501-100G OR10501-25G OR10501-5G
APOSOR10501-100GEA 179.05 EUR
APOSOR10501-100G APOSOR10501-25G APOSOR10501-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Mw: 151.96 g/mol
Teplota tavenia: 251…256 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00792672
Číslo CAS: 59016-93-2