Tlačiť
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
OR10500-100G OR10500-25G OR10500-5G
APOSOR10500-100GEA 223.91 EUR
APOSOR10500-100G APOSOR10500-25G APOSOR10500-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Mw: 151.96 g/mol
Teplota tavenia: 93…99 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01317846
Číslo CAS: 87199-15-3