Tlačiť
trans-Heptenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-Hept-1-en-1-ylboronic acid
OR10493-1G OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA 191.07 EUR
APOSOR10493-1G APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Vzorec: C₇H₁₅BO₂
Mw: 142.01 g/mol
Teplota tavenia: 107…111 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01074600
Číslo CAS: 57404-76-9